15346
Boc-Phe(4-I)-OH
≥99.0% (TLC)
Sinónimos:
Boc-4-iodo-L-phenylalanine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥99.0% (TLC)
optical activity
[α]20/D +22.5±3°, c = 1% in ethyl acetate
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~150 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(I)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18INO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
InChI key
JZLZDBGQWRBTHN-NSHDSACASA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?