128511
2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane
98%
Sinónimos:
HMN
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
7.9 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.439 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
densidad
0.793 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C16H34/c1-13(10-14(2,3)4)11-16(8,9)12-15(5,6)7/h13H,10-12H2,1-9H3
Clave InChI
VCLJODPNBNEBKW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?