Merck
Ordene nuestros oligos Easy cuando su objetivo sea la velocidad, la comodidad y la simplicidad. Los oligos Easy se envían en un plazo de 24 horas desde la recepción del pedido, a una concentración fija, y son adecuados para una amplia gama de aplicaciones, como la PCR y la secuenciación.
Producción garantizadaMínimo 3 DO (aprox. 15 nmols*)
FormatoConcentración 100 µM en disolución
Tubos con tapón de rosca de 2 ml
LongitudDe 15 a 30 bases
PurificaciónTotalmente desprotegido y desalado
BasesADN (A, C, G o T)
ModificacionesNinguna
EsqueletoEnlace fosfodiéster
DocumentaciónTodos los oligos se entregan con documentación de garantía de calidad que incluye rendimientos, Tm(temperatura de fusión), PM y µg/DO
Control de calidadSe comprueba la calidad de cada oligo mediante espectrometría de masas
Orden máxima48 oligos por pedido para envío en 24 horas
Calendario de envíoEnvíos en las siguientes 24 horas a la recepción del pedido; consulte el horario límite para hacer el pedido en su oficina local
PrecioConsulte precios y disponibilidad en su oficina local
*Estimación 1 DO = 5 nmols = 30 µg, para un oligo de 20 bases
Lo sentimos, se ha producido un error inesperado
Network error: Failed to fetch