Marcaje y modificación de proteínas
Las proteínas están compuestas de cadenas de polipéptidos y sus funciones biológicas vienen determinadas en parte por el plegamiento correcto, el tamaño y el número de grupos funcionales reactivos presentes a lo largo de la cadena polipeptídica. La capacidad para realizar modificaciones específicas de sitio en las proteínas proporciona a los investigadores la posibilidad de investigar una amplia variedad de propiedades y su función biológica global. Las tecnologías de modificación y marcaje de proteínas abarcan la adición de fluoróforos, biotina y otras moléculas pequeñas, para examinar las interacciones proteína-proteína y el plegamiento de las proteínas para investigar la estructura global de la proteína y su función biológica.
Categorías destacadas
Aminoácidos, resinas y reactivos de alta calidad, como Novabiochem® para síntesis de péptidos, química orgánica y productos a medida.
Ofrecemos una completa cartera de nanomateriales inorgánicos y metálicos, nanopartículas funcionalizadas y kits de nanomateriales para satisfacer sus requisitos de investigación.
Elija entre nuestra amplia gama de tinciones secas certificadas para DIV y por la Biological Staining Commission para utilizar con muestras clínicas y experimentales.
Descubra las unidades estructurales de degradadores proteicos para crear bancos, como las moléculas PROTAC® , destinadas a una degradación eficiente de las dianas protecias en los cribados celulares.
Marcaje fluorescente de proteínas
El descubrimiento y la incorporación generalizada de la proteína verde fluorescente (GFP) es un ejemplo potente de esta tecnología. La GFP y sus moléculas homólogas han tenido un enorme impacto en numerosos campos de estudio y en nuestra comprensión de los procesos biológicos. Por ejemplo, la incorporación de etiquetas fluorescentes en los anticuerpos permite la detección y la cuantificación de complejos proteicos enormemente específicos en los tejidos o la inmovilización direccional de los complejos anticuerpo-proteína para aplicaciones de ELISA y de inmunoelectrotransferencia. Sin embargo, una desventaja significativa de utilizar GFP es que la función de la proteína puede verse alterada por la incorporación de más etiquetas proteicas de este tamaño. Para esquivar esta dificultad, los investigadores pueden utilizar etiquetas fluorescentes más pequeñas que las GFP, como la biotina, o incorporar aminoácidos no naturales que contengan funcionalidad biortogonal.
Conjugados enzima-proteína
La incorporación de enzimas o sondas es otro método utilizado por los investigadores para marcar las proteínas. Los conjugados enzima-proteína utilizados habitualmente son la fosfatasa alcalina (AP) y la peroxidasa de rábano picante (HRP). La utilización de tecnologías de marcaje enzima-proteína tiene numerosas ventajas ya que permite la amplificación de la señal y diversas emisiones de la señal. Además, existen numerosos sustratos disponibles para cada enzima. La señal puede emitirse habitualmente mediante detección fluorescente, quimioluminiscente o colorimétrica. La variedad de esas emisiones de la señal las hace idóneas para inmunohistoquímica (IHC) o para aplicaciones de detección mediante inmunofluorescencia en células y tejidos.
Tecnologías emergentes de marcaje proteico
En el campo de la investigación de las enfermedades y el descubrimiento de fármacos, los investigadores están dedicando mucho estudio a la tecnología de degradación proteica dirigida para identificar nuevas dianas farmacológicas y posibles tratamientos. En la tecnología de quimeras selectivas inductoras de proteólisis se utilizan moléculas bifuncionales que están diseñadas para unirse por uno de los extremos a una proteína específica de una enfermedad, mientras que en el otro extremo se unen a una ligasa E3 para eliminar la proteína de la célula. La especificidad combinada de esas moléculas con una amplia variedad de dianas de enfermedad y su capacidad para dirigirlas hacia la degradación proteica utilizando sistemas de degradación de proteínas celulares internos hacen de ellas una poderosa tecnología de marcaje de proteínas para la investigación de las enfermedades.
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos relacionados
- Learn about the different types of phosphorylation, a vital cellular process that allows for energy storage by converting ADP to ATP. Compare oxidative phosphorylation and substrate level phosphorylation with helpful diagrams.
- Peptidoglycan structure: alternating GlcNAc and N-acetylmuramic acid cross-linked to peptides form the basic backbone.
- Peptide Modifications: N-Terminal, Internal, and C-Terminal
- Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.
- Learn more about Mass Spectrometry or MS including what it is, what it is used for and how it works.
- Ver todo (48)
Protocolos relacionados
- This page how to remove GST tags by enzymatic cleavage using Cytiva products.
- This page shows coupling through the primary amine of a ligand with a NHS-activated Sepharose High Performance, NHS-activated Sepharose 4 Fast Flow and CNBr-activated Sepharose from Cytiva.
- This protocol shows how to remove histidine tags by enzymatic cleavage using Cytiva products.
- This page shows how to purify or remove biotin and biotinylated substances with Streptavidin Sepharose High Performance from Cytiva.
- Introducción a la PAGE Aprenda sobre el fondo y el protocolo de la SDS-PAGE para la separación de proteínas en función del tamaño en un gel de poliacrilamida.
- Ver todo (17)
Encuentre más artículos y protocolos
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]