Sigma-Aldrich
Magnesium chloride solution, for molecular biology, 1.00 M±0.01 M
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride, anhydrous, ≥98%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Fenol solution, BioReagent, Equilibrated with 10 mM Tris HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA, for molecular biology
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid solution, 0.02% in DPBS (0.5 mM), sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride, powder, <200 μm
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, 99.995% trace metals basis
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferone, ≥98%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Fenol solution, BioReagent, Saturated with 0.01 M citrate buffer, pH 4.3 ± 0.2, for molecular biology
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride solution, BioUltra, for molecular biology, 2 M in H2O
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride, BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥97.0%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, ACS reagent, 99.4-100.6%, powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride solution, PCR Reagent, 25 mM MgCI2 solution for PCR
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Fenol, natural, 97%, FG
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride, AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Fenol, BioUltra, for molecular biology, TE-saturated, ~73% (T)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate tribasic, reagent grade, ≥98%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Fenol, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., 99.0-100.5%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Fenol solution, ≥89.0%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride, AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, anhydrous, BioUltra, ≥99% (titration)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Fenol, for molecular biology
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride solution, 0.1 M
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, purified grade, ≥98.5%, powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Fenol, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, ≥99.5% (GC), crystalline (detached)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride solution, BioUltra, for molecular biology, ~1 M in H2O
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Fenol, BioXtra, ≥99.5% (GC)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Fenol, contains hypophosphorous as stabilizer, loose crystals, ACS reagent, ≥99.0%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Fenol, unstabilized, ReagentPlus®, ≥99%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad