Sigma-Aldrich
Penicilina- Estreptomicina, Solution stabilized, with 10,000 units penicillin and 10 mg streptomycin/mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Ácido etilenodiaminotetraacético disodium salt dihydrate, suitable for electrophoresis, for molecular biology, 99.0-101.0% (titration)
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
L-Glutamina solution, 200 mM, solution, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Medio de Eagle modificado de Dulbecco, glucosa elevada, With 4500 mg/L glucose, sodium pyruvate, and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Cloruro de calcio solution, BioUltra, for molecular biology, ~1 M in H2O
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Calcium chloride, anhydrous, BioReagent, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥96.0%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid solution, 0.02% in DPBS (0.5 mM), sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, BioReagent, suitable for fluorescence, mixture of 2 components, ≥90% (HPLC)
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Luminol, 97%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, 99.995% trace metals basis
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Carbonato de sodio, anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Calcium chloride, anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Luminol, ≥97% (HPLC)
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Ácido etilenodiaminotetraacético disodium salt dihydrate, Sigma Grade, suitable for plant cell culture, 98.5-101.5%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Rhodamine B isothiocyanate, mixed isomers, BioReagent, suitable for protein labeling
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Rhodamine B isothiocyanate, mixed isomers
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, ACS reagent, 99.4-100.6%, powder
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Ethanesulfonic acid, 95%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Ácido etilenodiaminotetraacético disodium salt dihydrate, ACS reagent, 99.0-101.0%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Calcium chloride, AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.9% trace metals basis
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, ≥90% (HPLC)
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Fluorescein isothiocyanate isomer I, ≥97.5% (HPLC)
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Carbonato de sodio, BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (calc. on dry substance, T)
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Carbonato de sodio, BioXtra, ≥99.0%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, anhydrous, BioUltra, ≥99% (titration)
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Phenol Red, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Ácido etilenodiaminotetraacético disodium salt dihydrate, reagent grade, 98.5-101.5% (titration)
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Fluorescein isothiocyanate isomer I, ≥97.5% (HPLC)
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización Sigma-Aldrich
Ácido etilenodiaminotetraacético disodium salt dihydrate, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.0-101.0%
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización