Merck
InicioSpectroquant® Prove Connect to LIMS
Spectroquant® Prove Connect to LIMS
un electrodoméstico de cocina moderno, compacto, de color verde y negro, con una interfaz de pantalla táctil en la tapa. El dispositivo tiene un prominente logotipo amarillo “M” en el lateral y está acompañado de otras dos tapas en colores amarillo y negro, cada una con el mismo logotipo
Integre su fotómetro Prove en su sistema de laboratorio
Automatice y agilice la transferencia de datos de control de calidad o experimentales a su sistema electrónico de laboratorio con el software Spectroquant® Prove Connect al LIMS.
  • Permite una conexión sencilla de los datos generados por el espectrofotómetro Prove a su LIMS (sistema de gestión de información de laboratorio) o ELN (cuaderno electrónico de laboratorio) mediante una conexión LAN sencilla.
  • Ofrece una integración flexible en otros sistemas como los ELN (cuaderno electrónico de laboratorio). 
Solicite una licencia ilimitada de Spectroquant®Prove Connect to LIMS u obtenga una licencia de prueba gratuita
Nuestra gama de espectrofotómetros Spectroquant® Prove ofrece análisis sencillos de agua potable, aguas residuales y de proceso, con más de 200 kits de ensayo Spectroquant® preprogramados para su aplicación específica. 
Las soluciones digitales de la cartera de productos Supelco® pueden simplificar su secuencia de trabajo analítico diario y mantener la fidelidad de sus datos al tiempo que le ahorran tiempo para sus tareas importantes.
Solicitar una licencia de prueba
Inicie sesión en su cuenta para obtener una clave de licencia.
Inicio de sesión
Empecemos
Instrucciones de descarga e instalación:
  1. Obtenga una clave de licencia**.
  2. Descargue el manual y el software Spectroquant® Prove Connect to LIMS de forma gratuita.
    Software: Spectroquant® Prove Connect to LIMS Software, versión 2,0
    Manual: Spectroquant® Prove Connect to LIMS
  3. Instale el software como se describe a continuación: 
  • Instale el software descomprimiendo el fichero y abriendo el archivo *.exe.
  • Cuando inicie el software por primera vez, introduzca la clave de licencia cuando se le solicite.
  • Siga las instrucciones del manual para completar la instalación utilizando su infraestructura de TI local.
**Tenga a mano los números de serie de su espectrofotómetro Spectroquant® Prove.
*** Licencia de prueba válida para xxx
Compatibilidad
El software admite formatos de datos CSV y XML y es compatible con los siguientes fotómetros:
Spectroquant® Prove 100
Spectroquant® Prove 300
Spectroquant® Prove 600
Requisitos del ordenador*:
  • Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8 o Windows 10
  • 1 GB de espacio libre en disco
  • 4 GB de RAM
  • Conexión a la red (LAN)
*Otras configuraciones pueden funcionar pero no son compatibles con Merck
Something went wrong, please try again.