V900884
Dodecyltrimethylammonium chloride
Vetec™, reagent grade, ≥98%
Sinónimos:
N-Dodecyl-N,N,N-trimethylammonium chloride, DTAC, Trimethyldodecylammonium chloride
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
≥98%
mp
37 °C
grupo funcional
amine
cadena SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?