V900731
Dimethyl fumarate
Vetec™, reagent grade, 97%
About This Item
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
97%
bp
192-193 °C (lit.)
mp
102-106 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]\C(=C(\[H])C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Clave InChI
LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
Información sobre el gen
human ... KEAP1(9817)
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)