Saltar a
V900596
Acetone oxime
Vetec, reagent grade, 98%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)2C=NOH
Número CAS:
Peso molecular:
73.09
EC Number:
204-820-1
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1560146
MDL number:
Assay:
98%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
98%
bp
135 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
density
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, oxime
SMILES string
C\C(C)=N/O
InChI
1S/C3H7NO/c1-3(2)4-5/h5H,1-2H3
InChI key
PXAJQJMDEXJWFB-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetone oxime
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)