V900477
HEPES
99.5%, crystalline powder, reagent grade, Vetec™
Sinónimos:
Ácido 4-(2-hidroxietil)piperacina-1-etanosulfónico, Ácido N-(2-hidroxietil)piperacina-N′-(2-etanosulfónico)
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
HEPES, Vetec™, reagent grade, 99.5%
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
99.5%
Formulario
crystalline powder
pH
5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L)
intervalo de pH útil
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
solubilidad
water: 500 mg/mL, clear, colorless
cadena SMILES
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
Clave InChI
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?