V900320
Ethylhexadecyldimethylammonium bromide
Vetec™, reagent grade, ≥98%
Sinónimos:
Cetyldimethylethylammonium bromide, Dimethylethylhexadecylammonium bromide
About This Item
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
≥98%
mol peso
378.47 g/mol
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC
InChI
1S/C20H44N.BrH/c1-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(3,4)6-2;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
VUFOSBDICLTFMS-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93.40 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)