Merck
V900300
Sigma-Aldrich
PIPES dipotassium salt
Vetec, reagent grade, 99%
Sinónimos:
1,4-Piperazinediethanesulfonic acid dipotassium salt, Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic acid) dipotassium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H16K2N2O6S2
Número de CAS:
Peso molecular:
378.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de la sustancia en PubChem:
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec
Ensayo
99%
Formulario
crystalline powder
intervalo de pH útil
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
solubilidad
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
cadena SMILES
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2.2K/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;;/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
BJQYFCAMUXGZFN-UHFFFAOYSA-L
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)