V900167
Ácido cloroplatínico hexahydrate
Vetec™, reagent grade
Sinónimos:
Cloruro platínico hexahydrate, Hexacloroplatinato (IV) de hidrógeno hexahydrate, Ácido hexacloroplatínico hexahydrate
About This Item
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Formulario
powder or chunks
concentración
≥37.5% Pt (gravimetric)
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.6H2O.Pt/h6*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;;+4/p-4
Clave InChI
PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?