V900089
Manganese(II) acetate tetrahydrate
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinónimos:
Manganous acetate
About This Item
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
98%
Formulario
crystals
mp
>300 °C (lit.)
densidad
1.589 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Mn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mn.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Clave InChI
CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Brain
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?