Merck
V900071
Sigma-Aldrich
Calcium iodide hydrate
Vetec, reagent grade
About This Item
Fórmula lineal:
CaI2·xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
293.89 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec
Formulario
crystals or chunks
concentración
13.3-14.0% (EDTA titration, anhydrous)
mp
783 °C (lit.)
cadena SMILES
O.I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
Clave InChI
XIRQETYMJRSWOH-UHFFFAOYSA-L
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)