V800404
Sodium thiosulfate
LR, ≥97%
About This Item
Productos recomendados
grado
LR
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
≥97%
Formulario
crystalline powder
pH
6.0-8.5 (20 °C, 50 g/L)
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)