V800394
Sodium phosphate
AR, ≥95.5%
Sinónimos:
Sodium orthophosphate, Trisodium phosphate
About This Item
Productos recomendados
grado
AR
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
≥95.5%
Formulario
powder, crystals or granules
pH
11 (20 °C)
trazas de catión
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
Clave InChI
RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?