V800352
Gel de sílice
GF254, suitable for thin layer chromatography (TLC)
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
Vetec™
Formulario
solid
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
impurezas
10.0-15.0% calcium sulfate
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.02%
trazas de catión
Fe: ≤0.02%
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)