Merck
V800302
Sigma-Aldrich
Phenol Red sodium salt
powder
Sinónimos:
Phenolsulfonephthalein sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H13NaO5S
Número de CAS:
Peso molecular:
376.36
Beilstein:
6260026
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
Vetec
Formulario
powder
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
mp
285 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
Clave InChI
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Suitable for use as a pH indicator.
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)