Merck
V800000
Sigma-Aldrich
1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate
Vetec, reagent grade
Sinónimos:
o-Phenanthroline hydrochloride monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H8N2 · HCl · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
234.68
Beilstein:
4007967
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec
mp
224-225 °C (lit.)
cadena SMILES
O.Cl.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.ClH.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;/h1-8H;1H;1H2
Clave InChI
NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
T M-H Nguyen et al.
International journal of pharmaceutics, 482(1-2), 21-26 (2014-12-03)
Hyperphosphatemia is one of the main risk factors contributing to morbidity and mortality in patients with end stage renal disease. The demand for a new phosphate binder is continuously increasing since the number of patients suffering under hyperphosphatemia is growing.