V000697
Magnesium perchlorate
anhydrous, p.a., 10-20 mesh
About This Item
Productos recomendados
grade
anhydrous
p.a.
particle size
10-20 mesh
SMILES string
[Mg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Mg/c2*2-1(3,4)5;/h2*(H,2,3,4,5);/q;;+2/p-2
InChI key
MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)