1639003
USP
N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]-N-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)acetamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
N1-Acetylsulfisoxazole
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
sulfisoxazole acetyl
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(N(c2[o]nc(c2C)C)C(=O)C)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C13H15N3O4S/c1-8-9(2)15-20-13(8)16(10(3)17)21(18,19)12-6-4-11(14)5-7-12/h4-7H,14H2,1-3H3
Clave InChI
JFNWFXVFBDDWCX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)