Documentos clave
1615311
USP
Solifenacin Identification Mixture A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Seleccione un Tamaño
15 MG
MXP 32,240.00
MXP 32,240.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
15 MG
MXP 32,240.00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 32,240.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
solifenacin
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
mixture
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)