1529071
USP
Phentolamine Keto Analog
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
N-(3-Hydroxyphenyl)-N-(4-tolyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole-2-carboxamide
Productos recomendados
familia API
phentolamine
envase
pkg of 25 mg
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicación
- Phentolamine Mesylate
- Phentolamine Mesylate Injection
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)