1375557
USP
Mebendazole Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Ethyl (5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, N-(6-Benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamic acid ethyl ester
About This Item
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)