1224904
USP
Docusate potassium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate potassium salt, Dioctyl potassium sulfosuccinate
About This Item
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C20H38O7S.K/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
Clave InChI
CACRHRQTJDKAPJ-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análisis
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)