Documentos clave
1154650
USP
Allyl cyclohexane valerate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Allyl cyclohexanevalerate, 2-Propenyl 5-cyclohexanepentanoate
Seleccione un Tamaño
3 X 0.5 ML
MXP 5,903.00
MXP 5,903.00
Fecha estimada de envío04 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
3 X 0.5 ML
MXP 5,903.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H24O2
Número de CAS:
Peso molecular:
224.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 5,903.00
Fecha estimada de envío04 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
allyl cyclohexane valerate
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O(CC=C)C(=O)CCCCC1CCCCC1
InChI
1S/C14H24O2/c1-2-12-16-14(15)11-7-6-10-13-8-4-3-5-9-13/h2,13H,1,3-12H2
Clave InChI
NDXGAVFJHHVIQN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Allyl cyclohexane valerate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)