1097782
USP
Cefmetazole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
cefmetazole
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
S1[C@H]2N(C(=C(C1)CSc3[n](nnn3)C)C(=O)O)C(=O)[C@]2(NC(=O)CSCC#N)OC
InChI
1S/C15H17N7O5S3/c1-21-14(18-19-20-21)30-6-8-5-29-13-15(27-2,17-9(23)7-28-4-3-16)12(26)22(13)10(8)11(24)25/h13H,4-7H2,1-2H3,(H,17,23)(H,24,25)/t13-,15+/m1/s1
Clave InChI
SNBUBQHDYVFSQF-HIFRSBDPSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Also, for use with USP monograph such as Cefmetazole Sodium
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)