1096600
USP
Carisoprodol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol carbamate isopropylcarbamate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
carisoprodol
fabricante / nombre comercial
USP
control farmacológico
USDEA Schedule IV
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCC(C)(COC(N)=O)COC(=O)NC(C)C
InChI
1S/C12H24N2O4/c1-5-6-12(4,7-17-10(13)15)8-18-11(16)14-9(2)3/h9H,5-8H2,1-4H3,(H2,13,15)(H,14,16)
Clave InChI
OFZCIYFFPZCNJE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Also, for use with USP monographs such as:
- Carisoprodol Tablets
- Carisoprodol and Aspirin Tablets
- Carisoprodol, Aspirin, and Codeine Phosphate Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)