1074042
USP
Bisacodyl Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-[( 4-Hydroxyphenyl)-2-pyridinylmethyl]phenol, 2,4′-(Pyridin-2-ylmethylene)diphenol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
bisacodyl
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)