Z777229
Proteomix® SAX-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Proteomix® SAX-NP5 Strong Anion Exchange Column, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L50
Línea del producto
Proteomix®
fabricante / nombre comercial
Sepax 403NP5-4625
envase
1 ea of
Parámetros
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matriz
spherical PS-DVB
polymeric
grupo activo de la matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
non-porous
Intervalo de pH operativo
2.0-12.0
técnica de separación
anion exchange
Categorías relacionadas
Descripción general
Proteomix User Manual
Información legal
Aplicación
precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCActive Filters