Documentos clave
Z777196
Proteomix® WCX-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, PEEK
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Proteomix® WCX-NP5 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 5 μm particle size, PEEK
Materiales
PEEK
Línea del producto
Proteomix®
fabricante / nombre comercial
Sepax 402NP5P-2105
envase
1 ea of
Parámetros
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Matriz
spherical PS-DVB
polymeric
grupo activo de la matriz
weak cation exchange phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
non-porous
Intervalo de pH operativo
2.0-12.0
técnica de separación
cation exchange
Descripción general
Proteomix columns are packed with poly(styrene divinylbenzene) particles that are protected with a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WCX) or strong (SCX) cation exchange groups. Use Proteomix cation-exchange columns for the analysis or small scale purification of positively charged biopolymers including glycoprotein isoforms and mAb variants.
Proteomix User Manual
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)