Z777131
Proteomix® SCX-NP10 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 2 mm, stainless steel
Seleccione un Tamaño
MXP 11,277.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 11,277.00
Productos recomendados
Nombre del producto
Proteomix® SCX-NP10 Strong Cation Exchange Guard Cartridge and Holder, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 10 μm particle size, stainless steel
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L22
Línea del producto
Proteomix®
fabricante / nombre comercial
Sepax 401NP10-2001C
envase
1 ea of
Parámetros
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 2 mm
Matriz
spherical PS-DVB
polymeric
grupo activo de la matriz
sulfonic acid phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
non-porous
Intervalo de pH operativo
2.0-12.0
técnica de separación
cation exchange
Descripción general
Proteomix User Manual
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)