Documentos clave
Z777123
SRT®-C SEC-1000 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, PEEK
Seleccione un Tamaño
1 PKG
MXP 16,366.00
MXP 16,366.00
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
MXP 16,366.00
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
MXP 16,366.00
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Nombre del producto
SRT®-C SEC-1000 Gel Filtration Guard Column, 5 μm, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, PEEK
Materiales
PEEK
Agency
suitable for USP L59
Línea del producto
SRT®
mol peso
50,000-7,500,000
fabricante / nombre comercial
Sepax 235950P-4605
envase
1 ea of
Parámetros
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
impurezas
<10 ppm metals
Matriz
spherical silica
fully porous particle
grupo activo de la matriz
hydrophilic polymer phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
1000 Å
Intervalo de pH operativo
2.0-8.5
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
The bonded phase in SRT-C SEC columns is more polar than the hydrophilic phase used in SRT columns, making SRT-C columns better suited for the gel filtration analysis of more hydrophobic bioopolymers such as membrane proteins and pegylated antibodies. SRT-C columns share with SRT columns the same 5 micron silica particle and the same wide range of pore sizes so you can select the pore size that will allow full access for your compound of interest.
SRT-C User Manual
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)