Documentos
Z227285
Accesorios Supelco® PEEK
Two-piece with ferrule, fingertight/wrenchtight
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.52
packaging
pkg of 5 ea
General description
Biocompatibles para toda conexión con tubo de 1/16 in..
Features and Benefits
Conexiones Fingertight/Wrenchtight de Dos Piezas: Soporta hasta 6000psi (420kg/cm2) cuando es apretado manualmente o 10,000 psi (700kg/cm2) cuando se utiliza una llave. Férrula de Doble-estrechamiento incluida.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)