Documentos clave
Z226963
Si Guard Cartridge
5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Spherisorb® Si Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L3
Línea del producto
Spherisorb®
envase
pkg of 4 ea
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 4.6 mm
grupo activo de la matriz
silica phase
tamaño de partícula
5 μm
compatibilidad
for use with 3.0 to 4.6 mm column
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Spherisorb is a registered trademark of Waters
obligatorio pero no suministrado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)