Y0002378
Mirabegron impurity G
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(αR)-α-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]benzeneacetamide, (2R)-2-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2-phenylacetamide
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
mirabegron
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)CCNC(=O)[C@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16N2O4/c19-15(13-4-2-1-3-5-13)16(20)17-11-10-12-6-8-14(9-7-12)18(21)22/h1-9,15,19H,10-11H2,(H,17,20)/t15-/m1/s1
Clave InChI
YWGDTDSOHPHFAQ-OAHLLOKOSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)