Y0002241
Piperacillin impurity N
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(2S,5R,6R)-6-[(2S)-2-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carboxamido)-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
familia API
piperacillin
fabricante / nombre comercial
EDQM
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)