Documentos clave
ULSD20-100
ULTRA LOW SULFUR IN DIESEL OIL, 0-100PPM
set of 5 × 100 mL
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
envase
set of 5 × 100 mL
concentración
20-100 ppm
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Sulfur with Ultra Low Diesel Fuel. Concentrations of 20, 40, 60, 80 and 100 ppm. 100 mL each.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)