Documentos clave
SU860196
Supelco
2in1 kit universal short thread autosampler microvial
pkg of 100 ea, volume 1.5 mL, blue polypropylene cap (open-top), red PTFE/white silicone
Sinónimos:
Short thread 2in1 universal vial kit
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
blue polypropylene cap (open-top)
clear glass
red PTFE/white silicone
dureza
55 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 100 ea
diám. × Al × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
membrana de goma grosor
1.0 mm
volumen
1.5 mL
Adaptador
thread for 9 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)