Documentos clave
SU860134
Supelco
Headspace vial, flat top, flat bottom
volume 50 mL, clear glass (hydrolytic class 3), diam. × H 31 mm × 101 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
clear glass (hydrolytic class 3)
Características
closure type crimp seal, 20 mm
envase
pkg of 1000 ea
D.E.
31 mm
diám. × Al
31 mm × 101 mm
volumen
50 mL
compatibilidad
for use with 20 mm crimp seals
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)