Documentos clave
SU860001
Supelco
Viales, tapón de rosca, vidrio transparente (solo vial)
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
Sinónimos:
Clear glass screw top vials
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
clear glass vial
Características
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al
27.5 mm × 95 mm
volumen
40 mL
Adaptador
thread for 24-400
Aplicación
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)