Merck
SAAR6375040
Urea
univAR
Sinónimos:
Carbamida, Carbonildiamida
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
60.06
Beilstein/REAXYS Number:
635724
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
product line
univAR
packaging
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR6375040EM)
mp
132-135 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Application
Utilizada para la desnaturalización de proteínas y como suave agente de solubilización para las proteínas insolubles o desnaturalizadas. Útil para la renaturalización de proteínas de muestras ya desnaturalizadas con cloruro de guanidina 6 M como los cuerpos de inclusión. Puede utilizarse con clorhidrato de guanidina y ditiotreitol (DTT) en el repliegue de las proteínas desnaturalizadas a su forma nativa o activa.
Analysed reagent
For laboratory use only
Legal Information
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)