Merck
SAAR5822320
Cloruro de sodio
univAR
Sinónimos:
Halita, sal de roca, NaCl
About This Item
Fórmula lineal:
NaCl
Número de CAS:
Peso molecular:
58.44
Beilstein:
3534976
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
reagent grade
Línea del producto
univAR
envase
bucket of 5 kg (SAAR5822320FL)
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5822320EM)
mp
801 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Analysed reagent
For laboratory use only
Información legal
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)