Documentos clave
SAAR5075040
Propan-2-ol
univAR
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CHOHCH3
Peso molecular:
60.10
Código UNSPSC:
12191601
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
univAR
envase
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR5075040LC)
pkg of 25 L (SAAR5075040ME)
dilution
(for laboratory use only)
temp. de almacenamiento
2-30°C
Aplicación
Analysed reagent
For laboratory use only
Información legal
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
12.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)