SAAR4970560
Ferroin indicator solution
Sinónimos:
1,10-Phenanthroline iron(II) sulfate complex, o-Phenanthroline ferrous sulfate complex
About This Item
Productos recomendados
packaging
pkg of 100 mL (SAAR4970560JT)
SMILES string
[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23.c4cnc5c(c4)ccc6cccnc56.c7cnc8c(c7)ccc9cccnc89
InChI
1S/3C12H8N2.Fe.H2O4S/c3*1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;1-5(2,3)4/h3*1-8H;;(H2,1,2,3,4)/q;;;+2;/p-2
InChI key
CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
Application
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)