Merck
SAAR4946130
Perchloric acid solution
0.1 N, 0.1 M
Sinónimos:
Perchloric acid solution
About This Item
Fórmula lineal:
HClO4
Número de CAS:
Peso molecular:
100.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352301
packaging
poly bottle of 12 × 500 mL (SAAR4946130KF)
concentration
0.1 M
0.1 N
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Application
For laboratory use only
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
104.0 °F
flash_point_c
40 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)