Documentos clave
SAAR4166560
Methyl red
pH indicator
About This Item
UNSPSC Code:
41116100
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Methyl red,
packaging
poly bottle of 1 × 25 g (SAAR4166560CB)
storage temp.
2-30°C
application
Analysed reagent
For laboratory use only
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)