SAAR2436021
Formalin buffered neutral
10 % (v/v)
About This Item
Productos recomendados
packaging
pkg of 20 L (SAAR2436021EL)
concentration
10 % (v/v)
storage temp.
2-30°C
Application
For laboratory use only
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
132.8 °F - closed cup
flash_point_c
56 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?